Stampa…
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Fornitore: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-2271 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3282 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3449 611-3451 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analytical Balances, LCD
Bilance
Una gamma economica di bilance analitiche affidabili e ad alte prestazioni. Tutti i modelli hanno il piatto superiore in acciaio inox.
  • Pesatura di controllo (funzione di allarme), totalizzazione del peso, determinazione della densità dei campioni e funzioni di conteggio degli articoli
  • Possibilità di calibrazione esterna o interna; interfaccia RS232 inclusa di serie
  • Camera di pesata (L×P×A): 162×171×225 mm
L'utente può scegliere tre opzioni per i modelli con calibrazione interna (indicati con "i" alla fine del nome del modello):
La bilancia si calibrerà utilizzando il peso interno premendo il pulsante CAL
La bilancia si ricalibrerà automaticamente quando la temperatura ambiente cambia e/o dopo che è trascorso un certo tempo (Incal+)
L'utente può scegliere di calibrare la bilancia con un peso esterno.
Certificazioni: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Informazioni per l' accessorio: Optional Tablet System (611-8683) is suitable for use with models denoted by *. Tablet Systems are not currently accredited for use with verified/EC-type approved balances.
Informazioni per l'ordine: per i dettagli sulla gamma completa di accessori (tra cui stampante, software, kit per la determinazione della densità per le serie LA, tastierino esterno, cavo di connessione seriale e convertitore seriale USB), visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor di zona. Le bilance sono disponibili anche con certificato di calibrazione di fabbrica. Contattare Avantor per ulteriori dettagli su questa opzione.
Informazioni per l'ordine: con adattatore di rete con spina universale. Pesi di calibrazione disponibili presso Avantor. Vedere "Pesi di calibrazione"
Attenzione: Models with a large graphic display are denoted by G in the model name. Similarly i shows internal calibration. FC models are supplied with a factory calibration certificate. See website for details of the full range of models.