Stampa…
VWR®, Tappetini ergonomici, Basic Bubble e Basic Smooth
Fornitore: VWR Collection
115-1170EA 216 EUR
115-1170 115-1159 115-1171 115-1169 115-1168 115-1167 115-1166 115-1165 115-1164 115-1163 115-1160 115-1174 115-1158 115-1157 115-1156 115-1155 115-1154 115-1153 115-1152 115-1151 115-1150 115-1161 115-1172 115-1173 115-1179 115-1178 115-1177 115-1176 115-1175 115-1149 115-1217 115-1228 115-1227 115-1226 115-1225 115-1224 115-1223 115-1222 115-1221 115-1220 115-1206 115-1218 115-1231 115-1216 115-1215 115-1214 115-1212 115-1211 115-1210 115-1209 115-1208 115-1219 115-1241 115-1257 115-1256 115-1255 115-1254 115-1249 115-1248 115-1247 115-1246 115-1245 115-1244 115-1229 115-1242 115-1230 115-1240 115-1239 115-1238 115-1237 115-1236 115-1235 115-1234 115-1233 115-1232 115-1205 115-1243 115-1207 115-1182 115-1258 115-1192 115-1204 115-1203 115-1202 115-1201 115-1200 115-1199 115-1198 115-1197 115-1196 115-1195 115-1180 115-1191 115-1193 115-1181 115-1190 115-1189 115-1188 115-1187 115-1186 115-1185 115-1184 115-1183
VWR®, Tappetini ergonomici, Basic Bubble e Basic Smooth
Tappetini Tappetini antifatica
I tappetini sono realizzati in poliuretano a bassa densità e hanno un profilo ergonomico e antifatica. I tappetini con bolle in rilievo sono destinati ad ambienti asciutti e non critici, riducono il rischio di inciampare, i dolori al corpo, i problemi legati alla qualità e il rischio di infortuni sul lavoro. I tappetini piatti e lisci sono ideali per ambienti asciutti e non critici in cui la stessa area di lavoro è destinata a operazioni da svolgere in piedi o da seduto o in aree in cui devono essere utilizzati carrelli.
  • I bordi sagomati e smussati non si arrotolano eliminando così il rischio di inciampare
  • Tutte le forme e le misure in un solo pezzo: nessuna usura e sovrapposizione delle giunzioni tra i tappetini
  • Il design ergonomico stimola il corpo per aumentare la circolazione del sangue e la velocità dei riflessi
  • In silicone e senza lattice
  • Garanzia fino a 3 anni
DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624
Certificazioni: DIN 53505, EN ISO 527-1, ASTM D 624