Stampa…
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Fornitore: Corning
354233
734-0099EA 231 EUR
734-0099
Corning® Mouse collagen IV (from Engelbreth-Holm-Swarm lathrytic mouse tumour)
Proteine e Peptidi
Il collagene IV è un componente molto diffuso delle membrane basali, matrice a foglietti che si trova sotto le cellule epiteliali ed endoteliali, e che circonda le cellule adipose e nervose dei muscoli. Può essere utilizzato come rivestimento sottile della superficie di coltura per favorire l'adesione e la proliferazione delle cellule, nonché studiarne gli effetti sul comportamento delle cellule
La qualità viene controllata mediante SDS-PAGE e viene testata l'assenza di batteri, funghi e micoplasma. Materiale d'origine testato per gli antigeni dell'epatite B e gli anticorpi dell'HIV-1