Stampa…
Agitatori da incubazione, MaxQ™ 6000
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 14200 EUR
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Agitatori da incubazione, MaxQ™ 6000
Agitatori Agitatori con incubazione/Incubatori con agitazione
Agitatori con incubazione digitali di alta capacità, che combinano l'agitazione orbitale con l'incubazione generica, per una maggiore versatilità. Entrambe le unità refrigerata e standard sono dotate di due ripiani regolabili in altezza per una maggiore capacità; lo sportello può essere montato dall'utente sulla destra o sulla sinistra, per un posizionamento intelligente nel laboratorio. L'ampia camera in acciaio inossidabile consente di impilare una piattaforma da 457×457 mm per raddoppiare la capacità di agitazione. Esempi applicativi: sospensioni batteriche, studi di solubilità, procedure di estrazione, colorazione e decolorazione, ibridizzazione, test diagnostici, procedure di lavaggio, espressione proteica e purificazione di plasmidi.
  • Unità da pavimento, impilabili per risparmiare spazio
  • Unità a triplo eccentrico per l'agitazione di grandi quantità di campioni, anche ad alta velocità
  • Ampia finestra di osservazione e luce interna per la visibilità del campione
  • Uscita elettrica per alimentare agitatori o dispositivi rotanti all'interno della camera
Warranty period: 2 years for labour, 5 years for parts and 10 years drive mechanism parts.
Informazioni per l'ordine: Fornito senza piattaforma o morsetti che devono essere ordinati separatamente. È disponibile un'ampia gamma di accessori, visitare il sito Web o contattare l'ufficio vendite Avantor locale per i dettagli.
Attenzione: Nota: la piattaforma universale può alloggiare massimo 10× micropiastre/piastre Deep Well, 113 matracci da 10, 64 da 25, 32 da 50, 32 da 125, 16 da 250, 16 da 300, 16 da 500, 9 da 1000, 6 da 2000, 4 da 4000, 2 da 6000, 1 da 2500 o 4 da 2800 ml.
Adattatore per impilaggio richiesto; per le informazioni sull'ordine, contattare l'ufficio VWR.