Olio silicone, 100 cSt 47 V 100
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms:
Polyphenyl-methylsiloxane
84542.290EA
64.1
EUR
84542.290
84542.460
Olio silicone, 100 cSt 47 V 100
Olio silicone
Densità:
0.965 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 321 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00132673 CAS Number: 63148-62-9 |
Temperatura di lavoro raccomandata | -5 to +200°C |
Viscosità (25°C) | 92 - 108 cSt |