Stampa…
Strisce reattive, calcio, Reflectoquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.16993.0001 1.16125.0001
1.16993.0001EA 246 EUR
1.16993.0001 1.16125.0001
Strisce reattive, calcio, Reflectoquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Strisce per l'uso su RQflex 10, RQflex 10 Plus e RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly