Stampa…
Strisce reattive, ammonio, Reflectoquant®, Supelco®
Fornitore: Merck
1.16892.0001 1.16899.0001 1.16977.0001
1.16892.0001EA 140 EUR
1.16892.0001 1.16899.0001 1.16977.0001
Strisce reattive, ammonio, Reflectoquant®, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Strisce per l'uso su RQflex 10, RQflex 10 Plus e RQflex® 20.
  • Fast analysis with reliable results
  • Barcode calibration
  • Low analysis costs
  • Environmentally friendly