Stampa…
Powder Packs, ferro, reagenti per strumenti Hach®
Fornitore: VWR Chemicals
85606.620EA 23.5 EUR
85606.620 85607.620 85607.680
Powder Packs, ferro, reagenti per strumenti Hach®
Kit per analisi ambientali
I reagenti predosati in bustine Powder Pack VWR® sono specificamente destinati all'utilizzo con tutti i fotometri portatili e da laboratorio Hach®. Non sono richiesti parametri di calibrazione: i reagenti possono essere utilizzati con le calibrazioni interne degli strumenti Hach®, trattandosi di reagenti assolutamente equivalenti ai reagenti Hach®. Ogni bustina è confezionata in foglio di alluminio è non risente delle variazioni delle condizioni esterne e contiene una quantità predosata di reagenti in polvere, per una precisione, comodità e solubilità ottimali.
  • Precisi
  • Rapidi e comodi: si sciolgono più velocemente delle compresse e durano a lungo
  • Non sono necessarie calibrazioni
  • Manipolazione identica a quella dei reagenti Hach® equivalenti