Stampa…
Strisce reattive, cloro (libero), MQuant™, Supelco®
Fornitore: Merck
1.17924.0001 1.17925.0001
1.17924.0001EA 80.9 EUR
1.17924.0001 1.17925.0001
Strisce reattive, cloro (libero), MQuant™, Supelco®
Kit per analisi ambientali
Le strisce reattive MQuant™ (MQ) possono essere considerate come un laboratorio portatile in una pochi millimetri quadrati.  Come metodo di screening, permettono di individuare rapidamente eventuali situazioni critiche e di definire le azioni correttive più idonee, con notevole risparmio di tempo e di costi. Le strisce utilizzate non comportano alcun problema per lo smaltimento, in quanto sono costituite da fogli di poliestere biodegradabile e anche la quantità di reagente contenuta nella zona reattiva è piuttosto ridotta.
  • Easy to handle: Just dip, wait and measure visually against colour scale
  • Safe: No auxiliary reagents necessary
  • Immediate results within 2 minutes enables fast decisions
  • Portable: Can be used inside or outside the laboratory