Stampa…
Colonne per HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Fornitore: Merck
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
1.52020.0001EA 559 EUR
1.52020.0001 1.52021.0001 1.52022.0001 1.52025.0001 1.52019.0001 1.52023.0001 1.52064.0001 1.52320.0001 1.52321.0001 1.52322.0001 1.52325.0001
Colonne per HPLC, Chromolith® HighResolution RP-18e
Colonne cromatografiche
Volume pori: 2,9 ml/g.
  • Elevata efficienza a contropressioni ridotte
  • Simmetria dei picchi migliorata
  • Utilizzabili per strumenti HPLC/UHPLC/LC-MS standard
  • Contropressione 2 volte inferiore rispetto alle colonne a particelle
  • Durata incrementata del 30% rispetto alle colonne a particelle
Dimensioni macropori: 1,15 µm.
Dimensioni mesopori: 15 nm.
Area superficiale: 250 m²/g.
Pore volume: 2,9 ml/g