Stampa…
Lastre per TLC, in gel di silice 60G, supporto in vetro
Fornitore: Merck
1.00384.0001 1.00390.0001
1.00384.0001EA 274 EUR
1.00384.0001 1.00390.0001
Lastre per TLC, in gel di silice 60G, supporto in vetro
Lastre TLC
Lastre estremamente robuste con gesso come legante, pienamente conformi allo standard della Farmacopea internazionale (Ph Eur e USP).
Tradizionalmente, le monografie TLC nella farmacopea si riferiscono a prodotti che utilizzano silice G, contenente gesso come legante, o silice H senza legante esterno. Nella Farmacopea europea (Ph Eur) sono presenti circa 200 metodi monografici che fanno riferimento a queste lastre*. Pienamente conformi allo standard della Farmacopea internazionale, queste nuove lastre per TLC in gel di silice 60G sono consigliate per i clienti di laboratori di QA/QC cheMore Product Information