Stampa…
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 165 EUR
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidinium sulphate 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Formula: C₆H₂₀N₆O₄S
Punto di fusione: 280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013131
CAS Number: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %