Stampa…
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzo-18-crown-6
169800100 169800500
ACRO169800100EA 48 EUR
ACRO169800100 ACRO169800500
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I) 98+%
Dibenzo-18-crown-6-(dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane, tin(II) ionophore I)
Formula: C₂₀H₂₄O₆
Peso molecolare: 360.41 g/mol
Punto di ebollizione: 380…384 °C (679 mmHg)
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005098
CAS Number: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure