Stampa…
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 62.4 EUR
8.10953.0001 8.10953.0005
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₄
Peso molecolare: 262,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005112
CAS Number: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Visualizza i codici
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol