Stampa…
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
275825000 275820025
ACRO275825000EA 69.2 EUR
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-crown-6 (1,4,10,13-tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane kryptofix® 22)
Formula: C₁₂H₂₆N₂O₄
Peso molecolare: 262,35 g/mol
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005112
CAS Number: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %