Stampa…
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo-18-crown 6-Ether
A16223.03 A16223.06 A16223.14
A16223.03EA 50 EUR
A16223.03 A16223.06 A16223.14
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Purity: 97% CAS No.: 14098-24-9 Molecular Formula: C16H24O6 Formula Weight: 312.37 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 1626123
Formula: C₁₆H₂₄O₆
Peso molecolare: 312,36 g/mol
Punto di fusione: 43…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062741
CAS Number: 14098-24-9