Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Benzo-18-crown 6-Ether
243980010
243980050
ACRO243980010EA
42.5
EUR
ACRO243980010
ACRO243980050
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) 97%
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formula:
C₁₆H₂₄O₆ Peso molecolare: 312,36 g/mol Punto di fusione: 40…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00062741 CAS Number: 14098-24-9 |
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |