Stampa…
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
H51064.MD H51064.03 H51064.06
H51064.MDEA 76.8 EUR
H51064.MD H51064.03 H51064.06
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥97%
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane)
Purity: 97% CAS No.: 66943-05-3 Molecular Formula: C10H21NO4 Formula Weight: 219.28 Beilstein Reference: 971959 MDL No.: MFCD00075465
Formula: C₁₀H₂₁NO₄
Peso molecolare: 219,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075465
CAS Number: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3