Stampa…
9-Acridone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A15222.06 A15222.14
A15222.06EA 58 EUR
A15222.06 A15222.14
9-Acridone ≥99%
9-Acridone
Purity: 99% CAS No.: 578-95-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 360-362° Beilstein Reference: 7104
Formula: C₁₃H₉NO
Punto di fusione: 360…362 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005019
CAS Number: 578-95-0
EINECS: 209-434-7