Stampa…
9-Acridone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
400250100 400250250
ACRO400250100EA 119 EUR
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Formula: C₁₃H₉NO
Punto di fusione: 360…362 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005019
CAS Number: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %