Stampa…
Titanio tetracloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tetracloruro di titanio, Titanio (IV) cloruro
377741000 377748000
377741000.EA 93.8 EUR
377741000. 377748000.
Titanio tetracloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Titanio tetracloruro
Formula: Cl₄Ti
Peso molecolare: 189,69 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011267
CAS Number: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M