Stampa…
Solforile cloruro 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
378151000 378158000
378151000.EA 57.8 EUR
378151000. 378158000.
Solforile cloruro 1.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Solforile cloruro
Formula: Cl₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011451
CAS Number: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M