Stampa…
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
402470010 402470050
ACRO402470010EA 215 EUR
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Formula: C₁₆H₃₅O₄P
Peso molecolare: 322,43 g/mol
Punto di ebollizione: 48 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009492
CAS Number: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %