Stampa…
Ciclopentil-metil-etere ≥99.5% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
M1698-100ML M1698-500ML
TCIAM1698-100MLEA 17 EUR
TCIAM1698-100ML TCIAM1698-500ML
Ciclopentil-metil-etere ≥99.5% (by GC) stabilizzato
Ciclopentil-metil-etere
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 106°C
Punto di fusione: -134°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -1°C (coppa chiusa)
MDL Number: MFCD08276401
CAS Number: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&vid=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %