Ciclopentil-metil-etere ≥99.9%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.9+%
CAS No.: 5614-37-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(-30°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -140°
Boiling Point: 106°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD08276401
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 106 °C Punto di fusione: –140 °C Densità: 0,86 Flash Pt: –1 °C (–30 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276401 CAS Number: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3,II |