Stampa…
p-Phenylenediacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetonitrile, 1,4-Phenylenediacetonitrile
L13464.06 L13464.14
L13464.06EA 36.2 EUR
L13464.06 L13464.14
p-Phenylenediacetonitrile ≥97%
p-Phenylenediacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 622-75-3 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 1866157 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001923
Formula: C₁₀H₈N₂
Peso molecolare: 156,19 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001923
CAS Number: 622-75-3
EINECS: 210-751-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III