o-Phenylenediacetonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Phenylenediacetonitrile, 1,2-Bis(cyanomethyl)-benzene
Purity: 98%
CAS No.: 613-73-0
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 57-61°
Beilstein Reference: 510075
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001905
Formula:
C₁₀H₈N₂ Peso molecolare: 156,19 g/mol Punto di fusione: 57…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001905 CAS Number: 613-73-0 EINECS: 210-351-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |