Stampa…
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 28.9 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
Formula: C₁₇H₂₂N₂
Peso molecolare: 254,38 g/mol
Punto di fusione: 86…90 °C
Flash Pt: 178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008317
CAS Number: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %