Dimethoxymethylvinylsilane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
Purity: 97%
CAS No.: 16753-62-1
Molecular Formula: C5H12O2Si
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.3950
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 3043765
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00129170
Formula:
C₅H₁₂O₂Si Peso molecolare: 132,23 g/mol Punto di ebollizione: 102…104 °C Densità: 0,889 Flash Pt: 5 °C (41 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129170 CAS Number: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 ADR: 3,II |