Stampa…
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A13755.06 A13755.14
A13755.06EA 27.6 EUR
A13755.06 A13755.14
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 366-77-8 Molecular Formula: C10H9FO3 Formula Weight: 196.18 Odour: Odourless Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 958145 MDL No.: MFCD00002793
Formula: C₁₀H₉FO₃
Peso molecolare: 196,18 g/mol
Punto di fusione: 99…103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002793
CAS Number: 366-77-8
EINECS: 206-679-1