Benzyl carbazate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 5331-43-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 1952982
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Punto di fusione: 66…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041890 CAS Number: 5331-43-1 EINECS: 226-230-3 |