Stampa…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 77.9 EUR
8.14996.0250 8.14996.1000
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134.13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004199
CAS Number: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C