2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4767-03-7
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 1756385
Merck Reference: 14,3253
MDL No.: MFCD00004199
Formula:
C₅H₁₀O₄ Peso molecolare: 134,13 g/mol Punto di fusione: 187…191 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004199 CAS Number: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 Merck Index: 14,3253 |