Stampa…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
147970010 147975000 147970050
ACRO147970010EA 108 EUR
ACRO147970010 ACRO147975000 ACRO147970050
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Formula: C₅H₁₀O₄
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di fusione: 185…190 °C
Flash Pt: >150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004199
CAS Number: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Visualizza i codici
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %