Potassium thioacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 10387-40-3
Molecular Formula: C2H3KOS
Formula Weight: 114.21
Odour: Stench
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3595448
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00083065
Formula:
C₂H₃KOS Punto di fusione: ∼ 240 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00137704 CAS Number: 10387-40-3 EINECS: 233-848-7 ADR: 9,III |