Stampa…
S-Methyl thioacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A12400.06 A12400.14 A12400.22
A12400.06EA 51.3 EUR
A12400.06 A12400.14 A12400.22
S-Methyl thioacetate ≥98%
S-Methyl thioacetate
Purity: 98+% CAS No.: 1534-08-3 Molecular Formula: C3H6OS Formula Weight: 91.14 Flash Point: 12°(54°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 97-99° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014989
Formula: C₃H₆OS
Peso molecolare: 90,15 g/mol
Punto di ebollizione: 97…99 °C
Densità: 1,024
Flash Pt: 12 °C (54 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014989
CAS Number: 1534-08-3
EINECS: 216-252-1
ADR: 3,II