S-Ethyl thioacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 625-60-5
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.18
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Stench
Boiling Point: 116-117°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1737643
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015178
Formula:
C₄H₈OS Punto di ebollizione: 116…117 °C Densità: 0,980 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015178 CAS Number: 625-60-5 EINECS: 210-904-9 ADR: 3,II |