Stampa…
Formamidine acetate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11158.22 A11158.36
A11158.22EA 51.5 EUR
A11158.22 A11158.36
Formamidine acetate ≥99%
Formamidine acetate
Purity: 99% CAS No.: 3473-63-0 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 pH: 8 Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 3563488 MDL No.: MFCD00012866
Formula: C₃H₈N₂O₂
Peso molecolare: 104,11 g/mol
Punto di fusione: ∼ 158 °C (dec.)
Densità: 1,124
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012866
CAS Number: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5