Stampa…
Formamidine acetate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
119711000 119715000
ACRO119711000EA 49.3 EUR
ACRO119711000 ACRO119715000
Formamidine acetate 99%
Formamidine acetate
Formula: C₃H₈N₂O₂
Punto di fusione: 157…161 °C
Densità: 1,124 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012866
CAS Number: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure