Methyl carbazate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6294-89-9
Molecular Formula: C2H6N2O2
Formula Weight: 90.08
Odour: Weak
Melting Point: 70-73°
Beilstein Reference: 1679395
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007594
Formula:
C₂H₆N₂O₂ Punto di fusione: 70…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007594 CAS Number: 6294-89-9 EINECS: 228-560-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |