Stampa…
Methyl carbazate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
166141000 166145000 166140025
ACRO166141000EA 49.2 EUR
ACRO166141000 ACRO166145000 ACRO166140025
Methyl carbazate 97%
Methyl carbazate
Formula: C₂H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 108 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 68…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007594
CAS Number: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to pink Crystalline powder or crystals or platelets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %