Ethyl carbazate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl hydrazinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 4114-31-2
Molecular Formula: C3H8N2O2
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 86°(186°F)
Melting Point: 44-47°
Boiling Point: 85-86°/7mm
Beilstein Reference: 878265
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007595
Formula:
C₃H₈N₂O₂ Peso molecolare: 104,11 g/mol Punto di ebollizione: 85…86 °C (7 mmHg) Punto di fusione: 44…47 °C Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007595 CAS Number: 4114-31-2 EINECS: 223-903-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |