Stampa…
tert-Butyl carbazate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 86.8 EUR
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butyl carbazate 99%
tert-Butyl carbazate
Formula: C₅H₁₂N₂O₂
Punto di ebollizione: 63…65 °C (,1 mmHg)
Punto di fusione: 37…41 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007593
CAS Number: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %