Stampa…
Idruro di litio-alluminio 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
377321000 377328000
377321000.EA 49.2 EUR
377321000. 377328000.
Idruro di litio-alluminio 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Idruro di litio-alluminio
Formula: H₄AlLi
Flash Pt: –17 °C
MDL Number: MFCD00011075
CAS Number: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4)