Stampa…
Idruro di litio-alluminio 1 M in THF, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
199491000 199498000
199491000.EA 47.1 EUR
199491000. 199498000.
Idruro di litio-alluminio 1 M in THF, AcroSeal®
Idruro di litio-alluminio
Formula: H₄AlLi
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011075
CAS Number: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3,I
Visualizza i codici
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)