Ossalil cloruro 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Oxalyl chloride
369181000
369188000
369181000.EA
50.6
EUR
369181000.
369188000.
Ossalil cloruro 2.0 M in dichloromethane, AcroSeal®
Ossalil cloruro
Formula:
C₂Cl₂O₂ Peso molecolare: 126.93 g/mol Punto di ebollizione: 63 Punto di fusione: -12 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000704 CAS Number: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2922 ADR: 8 II Merck Index: 12,07046 |
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Titration Argentometric | 1.9 to 2.1 M |