Acetile cloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cloruro di acetile
387741000
387748000
387741000.EA
52.6
EUR
387741000.
387748000.
Acetile cloruro 1 M in dichloromethane, AcroSeal®
Acetile cloruro
Formula:
C₂H₃ClO Peso molecolare: 78,5 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000719 CAS Number: 75-36-5 EINECS: 200-865-6 UN: 2922 ADR: 8,II |
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration Argentometric | 0.9 to 1.1 M |