Stampa…
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18541.0B A18541.0I A18541.30
A18541.0BEA 218 EUR
A18541.0B A18541.0I A18541.30
(±)-Methyl-2-chloropropionate ≥97%
(±)-Methyl-2-chloropropionate
Purity: 97% CAS No.: 17639-93-9 Molecular Formula: C4H7ClO2 Formula Weight: 122.55 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4170 Melting Point: -10° Boiling Point: 132-133° Beilstein Reference: 1421535 UN No.: 2933 MDL No.: MFCD00000863
Formula: C₄H₇ClO₂
Peso molecolare: 122.55 g/mol
Punto di ebollizione: 132…133 °C
Punto di fusione: < –10 °C
Densità: 1.140
Flash Pt: 38 °C (100 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000863
CAS Number: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3 III