Stampa…
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 2,3-dichloropropanoate
B21993.14 B21993.22 B21993.36
B21993.14EA 35.4 EUR
B21993.14 B21993.22 B21993.36
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate ≥98%
(±)-Methyl-2,3-dichloropropionate
Purity: 98% CAS No.: 3674-09-7 Molecular Formula: C4H6Cl2O2 Formula Weight: 157.00 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.4530 Boiling Point: 91-92°/50mm Beilstein Reference: 1701891 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000944
Formula: C₄H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 157 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C (50 mmHg)
Densità: 1,326
Flash Pt: 87 °C (188 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000944
CAS Number: 3674-09-7
EINECS: 222-940-2
UN: 3265
ADR: 8,III