(±)-2-Chloropropionyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 7623-09-8
Molecular Formula: CH3CHClCOCl
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 31°(88°F)
Refractive Index: 1.4400
Boiling Point: 109-111°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000862
Formula:
C₃H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 109…111 °C Densità: 1,308 Flash Pt: 31 °C (88 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000862 CAS Number: 7623-09-8 EINECS: 231-540-7 UN: 2920 ADR: 8,II |